missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromophthalonitrile, TRC

Artikelnummer. 30338522
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338522 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6881531G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromophthalonitrile
CAS 70484-01-4
Molekylær formel C8H3BrN2
Mængde 1 g
Synonym 4-Bromo-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Bromo-1,2-dicyanobenzene, 4-Bromo-2-cyanobenzonitrile, 4-Bromophthalodinitrile
InChI formel InChI=1S/C8H3BrN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H
SMIL Brc1ccc(C#N)c(c1)C#N
IUPAC navn 4-bromobenzene-1,2-dicarbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 207.03
Formel vægt 205.948
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.