missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromophthalonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophthalonitrile |
| CAS | 70484-01-4 |
| Molekylær formel | C8H3BrN2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromo-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Bromo-1,2-dicyanobenzene, 4-Bromo-2-cyanobenzonitrile, 4-Bromophthalodinitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3BrN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H |
| SMIL | Brc1ccc(C#N)c(c1)C#N |
| IUPAC navn | 4-bromobenzene-1,2-dicarbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.03 |
| Formel vægt | 205.948 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?