Få mere at vide
4-Bromofthalimid, 97+%
Beskrivelse
Det bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i N,N-DMF næsten gennemsigtighed.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophthalimide |
| Smeltepunkt | 230°C to 235°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 131235 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in N,N-DMF almost transparency. |
| Formel vægt | 226.03 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Fysisk form | Fast stof |