Få mere at vide
4-Bromophenylisothiocyanate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophenylisothiocyanate |
| CAS | 1985-12-2 |
| Molekylær formel | C7H4BrNS |
| MDL nummer | MFCD00004808 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | BrC1=CC=C(N=C=S)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.08 |
| Procent renhed | 97% |