Få mere at vide
(4-Bromophenylethynyl) trimethylsilan, 98 %
Beskrivelse
Den bruges som mellemprodukt for Organic Light Emitting Diode (OLED).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af Organic Light Emitting Diode (OLED).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane |
| Smeltepunkt | 61 °C til 63 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 253.21 |
| Procent renhed | 98% |