Få mere at vide
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane, 98%
Artikelnummer. 15401838
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401838 1 g 1g
15411838 5 g 5g
15421838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55534.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16116-78-2 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
Den bruges som mellemprodukt for Organic Light Emitting Diode (OLED).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som mellemproduktet
af Organic Light Emitting Diode (OLED).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16116-78-2
Molekylær formel C11H13BrSi
Molekylvægt (g/mol) 253.21
MDL nummer MFCD01863556
InChI nøgle RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane
PubChem CID 4226980
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)ethynyl-trimethylsilan
SMIL C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Smeltepunkt 61°C to 63°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Formel vægt 253.21
Procent renhed 98%