Få mere at vide
4-Bromophenylacetylen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophenylacetylene |
| CAS | 766-96-1 |
| Molekylær formel | C8 H5 Br |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H |
| SMIL | Brc1ccc(cc1)C#C |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-ethynylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.03 |
| Formel vægt | 179.9575 |