Få mere at vide
4-bromphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10380594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10380594
Brand: Thermo Scientific Acros 221130500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2493-02-9
Molekylær formel C7H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 198.02
MDL nummer MFCD00002022
InChI nøgle CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenyl isocyanate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39.0°C to 42.0°C
Farve White to Beige
Tæthed 109g/mL
Kogepunkt 158.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 109°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel BrC6H4NCO
Mængde 50 g
Beilstein 12, 647
Merck Index 15, 1441
Synonym disulfoton sulfone, disyston sulfone, disulfoton-sulfone, unii-9a9m9083nl, o,o-diethyl s-2-ethsulfonylethyl phosphorodithioate, o,o-diethyl s-2-ethsulfonylethyl thiothionophosphate, phosphorodithioic acid, o,o-diethyl s-2-ethylsulfonyl ethyl ester, ethanethiol, 2-ethylsulfonyl-, s-ester with o,o-diethyl phosphorodithioate, o,o-diethyl s-2-ethylsulfonylethyl thionophosphate, o,o-diethyl-s-2-ethylsulfonylethyl phosphorodithioate
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether
SMIL BrC1=CC=C(C=C1)N=C=O
IUPAC navn diethoxy-(2-ethylsulfonylethylsulfanyl)-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane
PubChem CID 17241
Formel vægt 198.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Solid