Få mere at vide
4-Bromophenyl disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophenyl disulfide |
| CAS | 5335-84-2 |
| Molekylær formel | C12H8Br2S2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Br2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H |
| SMIL | C1=CC(=CC=C1SSC2=CC=C(C=C2)Br)Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-[(4-bromophenyl)disulfanyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.13 |
| Formel vægt | 373.8434 |