Få mere at vide
4-Bromophenyl acetate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15269836 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15269836 25 g 25g
15259836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269836 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452770250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1927-95-3
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
InChI nøgle XEXHCQJRVMVJMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenol acetate, p-bromophenyl acetate, phenol, 4-bromo-, acetate, p-acetoxybromobenzene, 4-bromoacetoxybenzene, phenol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromophenyl acetate, phenol, p-bromo-, acetate, phenol, 4-bromo-,1-acetate, acetic acid 4-bromophenyl ester
PubChem CID 74726
IUPAC navn (4-bromophenyl) acetate
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenyl acetate
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenyl acetate, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i