Få mere at vide
4-Bromophenoxyacetic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318777
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318777 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318777 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10737000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenoxyacetic Acid
CAS 1878-91-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Bromophenoxyacetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H7 Br O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Bromophenoxyacetic Acid, Acetic acid, (4-bromophenoxy)- (9CI), Acetic acid, (p-bromophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Bromophenoxy)acetic acid, (4-Bromophenoxy)acetic acid, NSC 65085, p-Bromophenoxyacetic acid, Acetic acid, 2-(4-bromophenoxy)-
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)COc1ccc(Br)cc1
IUPAC navn 2-(4-bromophenoxy)acetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 231.0434
Mængde 1 ml
Formel vægt 229.9579 g/mol