Få mere at vide
Alfa Aesar™ (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane, 97%
Artikelnummer. 15472298
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472298 25 mL 25ml
15462298 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472298 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H55902.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 67963-68-2
Molekylær formel C12H19BrOSi
Molekylvægt (g/mol) 287.272
MDL nummer MFCD00239382
InChI nøgle DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, acmc-1b8oo
PubChem CID 4227167
IUPAC navn (4-bromophenoxy)-tert-butyl-dimethylsilane
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kogepunkt 137°C (25mmHg)
Kemisk navn eller materiale (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Farve Colorless
Fysisk form Liquid
Mængde 25 mL
FN nummer UN1993
Formel vægt 287.27
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.5110
Tæthed 1.174g/mL