Få mere at vide
4-bromophenol, TRC
Artikelnummer. 30133429
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133429 500 g
30133228 100 g
30006551 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686405500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-41-2
Molekylær formel C6 H5 Br O
Molekylvægt (g/mol) 173.01
Synonym Phenol, 4-bromo-, Phenol, p-bromo- (8CI), 4-Bromophenol, 1-Bromo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxybromobenzene, 4-Hydroxyphenyl bromide, NSC 4970, p-Bromohydroxybenzene, p-Bromophenic acid, p-Bromophenol
IUPAC navn 4-bromophenol
SMIL Oc1ccc(Br)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenol
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formel vægt 171.9524