Få mere at vide
4-bromophenol tert-butyldimethylsilylether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophenol-tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| CAS | 67963-68-2 |
| Molekylær formel | C12 H19 Br O Si |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | (4-bromofenoxy)-tert-butyl-dimethylsilan |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.27 |
| Formel vægt | 286.0389 |