Få mere at vide
4-Bromophenol, 99%
Artikelnummer. p-7022214
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11442667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14873.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
4-Bromphenol bruges som et mellemprodukt i medicinkvalitet. Det bruges også som en phenol, der bruges i Stille reaktioner. Det bruges i mellemproduktet af organisk syntese, flammehæmmende og farmaceutisk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromphenol bruges som et mellemprodukt i medicinkvalitet. Det bruges også som en phenol, der bruges i Stille reaktioner. Det bruges i mellemproduktet af organisk syntese, flammehæmmende og farmaceutisk industri.
Opløselighed
Det er uopløseligt i vand. Det er opløseligt i 5% ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Opbevares under inert gas. Luftfølsom. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-41-2
Molekylær formel C6H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 173.009
MDL nummer MFCD00002313
InChI nøgle GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
IUPAC navn 4-bromphenol
SMIL C1=CC(=CC=C1O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenol
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Tæthed 1.840
Kogepunkt 235°C to 238°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1680024
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,1428
Opløselighedsinformation It is insoluble in water. It is soluble in 5%ethanol.
Formel vægt 173.01
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Bromophenol