Få mere at vide
4-Bromophenol, 99%
Artikelnummer. 11462667
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462667 2500 g 2500g
11442667 100 g 100g
11452667 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14873.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
4-Bromphenol bruges som et mellemprodukt i medicinkvalitet. Det bruges også som en phenol, der bruges i Stille reaktioner. Det bruges i mellemproduktet af organisk syntese, flammehæmmende og farmaceutisk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromphenol bruges som et mellemprodukt i medicinkvalitet. Det bruges også som en phenol, der bruges i Stille reaktioner. Det bruges i mellemproduktet af organisk syntese, flammehæmmende og farmaceutisk industri.
Opløselighed
Det er uopløseligt i vand. Det er opløseligt i 5% ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Opbevares under inert gas. Luftfølsom. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-41-2
Molekylær formel C6H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 173.009
MDL nummer MFCD00002313
InChI nøgle GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
IUPAC navn 4-bromphenol
SMIL C1=CC(=CC=C1O)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenol
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Tæthed 1.84
Kogepunkt 235°C to 238°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Phenol-like
Mængde 2500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1680024
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,1428
Opløselighedsinformation It is insoluble in water. It is soluble in 5%ethanol.
Formel vægt 173.01
Procent renhed 99%