Få mere at vide
4-bromophenol, 99%
Beskrivelse
4-Bromphenol bruges som et mellemprodukt i medicinkvalitet. Det bruges også som en phenol, der bruges i Stille reaktioner. Det bruges i mellemproduktet af organisk syntese, flammehæmmende og farmaceutisk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Bromphenol bruges som et mellemprodukt i medicinkvalitet. Det bruges også som en phenol, der bruges i Stille reaktioner. Det bruges i mellemproduktet af organisk syntese, flammehæmmende og farmaceutisk industri.
Opløselighed
Det er uopløseligt i vand. Det er opløseligt i 5% ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Opbevares under inert gas. Luftfølsom. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophenol |
| Smeltepunkt | 62°C to 66°C |
| Tæthed | 1.840 |
| Kogepunkt | 235°C to 238°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 1680024 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Bromophenol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromophenol