Få mere at vide
4-bromophenol, 97%
Artikelnummer. 10645531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10645531 100 g Glasflaske 100g
10531911 5 g Glasflaske 5g
10607874 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10645531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304411000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-41-2
Molekylær formel C6H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 173.01
MDL nummer MFCD00002313
InChI nøgle GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
IUPAC navn 4-bromphenol
SMIL C1=CC(=CC=C1O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64 °C til 68 °C
Farve Brun-Pink
Kogepunkt 235 °C til 236 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4OH
Mængde 100 g
Beilstein 06, 198
Merck Index 15, 1439
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 25 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i gletstidssyre, frit opløselige i alkohol, kloroform og ether
Formel vægt 173.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromophenol