Få mere at vide
4-Bromophenol, 97%
Artikelnummer. 10607874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10607874
Brand: Thermo Scientific Acros 304415000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-41-2
Molekylær formel C6H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 173.01
MDL nummer MFCD00002313
InChI nøgle GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
IUPAC navn 4-bromphenol
SMIL C1=CC(=CC=C1O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Farve Brun-Pink
Kogepunkt 235°C to 236°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4OH
Mængde 500 g
Beilstein 06, 198
Merck Index 15, 1439
Opløselighedsinformation Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform and ether
Formel vægt 173.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof