Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophenol |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 64 °C til 68 °C |
| Farve | Brun-Pink |
| Kogepunkt | 235 °C til 236 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | BrC6H4OH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Bromophenol