Få mere at vide
4-Bromophenol-2,3,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophenol-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 152404-44-9 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H Br O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-bromo-, 4-Bromophen-2,3,5,6-d4-ol, 4-Bromophenol D4, 4-Bromophenol (ring-D4), 4-Bromo-2,3,5,6-tetradeuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.03 |
| Formel vægt | 175.9775 |