Få mere at vide
4-Bromophenethylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophenethylamine |
| CAS | 73918-56-6 |
| Molekylær formel | C8H10NBr |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2 |
| SMIL | NCCc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-bromofenyl)ethanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.08 |
| Formel vægt | 198.9997 |