missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4’-Bromomethylbiphenyl-2-carboxylic Acid, Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30342692
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342692 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6853055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
CAS 114772-38-2
Molekylær formel C15 H13 Br O2
Mængde 5 g
Synonym Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C15H13BrO2/c1-18-15(17)14-5-3-2-4-13(14)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h2-9H,10H2,1H3
SMIL COC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2
IUPAC navn methyl 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 305.17
Formel vægt 304.0099
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.