Få mere at vide
4’-Bromomethylbiphenyl-2-carboxylic Acid, Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
| CAS | 114772-38-2 |
| Molekylær formel | C15 H13 Br O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13BrO2/c1-18-15(17)14-5-3-2-4-13(14)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.17 |
| Formel vægt | 304.0099 |