Få mere at vide
4-Bromomethylbenzil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromomethylbenzil |
| CAS | 18189-19-0 |
| Molekylær formel | C15 H11 Br O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11BrO2/c16-10-11-6-8-13(9-7-11)15(18)14(17)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| SMIL | BrCc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-[4-(bromomethyl)phenyl]-2-phenylethane-1,2-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.15 |
| Formel vægt | 301.9942 |