Få mere at vide
4-(brommethyl)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10378022
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10378022 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10622855 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10356564 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10378022 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29908DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 125552-89-8
Molekylær formel C6H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 179.057
InChI nøgle LMOOYAKLEOGKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl tetrahydropyran, 4-bromomethyltetrahydropyran, 4-bromomethyl oxane, 4-bromomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydropyran, 2h-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro
PubChem CID 2773286
IUPAC navn 4-(brommethyl)oxan
SMIL C1COCCC1CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 179.06
Procent renhed 97%