Få mere at vide
4-(bromomethyl)pyridin hydrobromid, 97 %
Artikelnummer. 10306354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10306354 25 g 25g
10255054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306354 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397330250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 73870-24-3 | C6H7Br2N | 252,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73870-24-3
Molekylær formel C6H7Br2N
Molekylvægt (g/mol) 252.94
MDL nummer MFCD01863545
InChI nøgle VAJUUDUWDNCECT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl pyridine hydrobromide, 4-bromomethylpyridine hydrobromide, 4-bromomethyl-pyridine hydrobromide, 4-pyridylmethyl bromide hydrobromide, pyridine, 4-bromomethyl-, hydrobromide, 4-bromomethyl pyridine, bromide, 4-bromomethyl-pyridine, 4-bromomethyl pyridinium bromide, acmc-1bbrw
PubChem CID 12752219
IUPAC navn 4-(brommethyl)pyridin;hydrobromid
SMIL [H+].[Br-].BrCC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Smeltepunkt 189,0 °C til 192,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 252.93
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.