missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4-(Bromomethyl)phenyl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(Bromomethyl)phenyl)methanol |
| CAS | 71831-21-5 |
| Molekylær formel | C8H9OBr |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2 |
| SMIL | OCc1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC navn | [4-(bromomethyl)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vægt | 199.9837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?