missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Bromomethyl)-α-methyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Bromomethyl)-alpha-methyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 99807-54-2 |
| Molekylær formel | C11 H13 Br O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Loxoprofen Impurity 9 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO2/c1-8(11(13)14-2)10-5-3-9(7-12)4-6-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)c1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-(bromomethyl)phenyl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.124 |
| Formel vægt | 256.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?