Få mere at vide
4-(Bromomethyl)benzonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
4-(Bromomethyl)benzonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cyanobenzyl Bromide |
| CAS | 17201-43-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Cyanobenzyl Bromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H6 Br N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzonitrile, 4-(bromomethyl)-, p-Tolunitrile, α-bromo- (7CI,8CI), 4-(Bromomethyl)benzonitrile, (4-Cyanophenyl)methyl bromide, (p-Cyanophenyl)bromomethane, 1-Bromomethyl-4-cyanobenzene, 4-Cyanobenzyl bromide, NSC 95792, p-(Bromomethyl)benzonitrile, p-Cyanobenzyl bromide, α-Bromo-p-toluenecarbonitrile, α-Bromo-p-tolunitrile, α-Bromo-p-tolylnitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2 |
| SMIL | BrCc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC navn | 4-(bromomethyl)benzonitrile |
| Vis mere |