Få mere at vide
4-(Bromomethyl)benzonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30051666
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051666 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051666 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1143.040025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Bromomethyl)benzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzyl Bromide
CAS 17201-43-3
Analyt- eller komponentnavne 4-Cyanobenzyl Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H6 Br N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzonitrile, 4-(bromomethyl)-, p-Tolunitrile, α-bromo- (7CI,8CI), 4-(Bromomethyl)benzonitrile, (4-Cyanophenyl)methyl bromide, (p-Cyanophenyl)bromomethane, 1-Bromomethyl-4-cyanobenzene, 4-Cyanobenzyl bromide, NSC 95792, p-(Bromomethyl)benzonitrile, p-Cyanobenzyl bromide, α-Bromo-p-toluenecarbonitrile, α-Bromo-p-tolunitrile, α-Bromo-p-tolylnitrile
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2
SMIL BrCc1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-(bromomethyl)benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 196.04
Mængde 25 mg
Formel vægt 194.9684 g/mol