Få mere at vide
4-(Bromomethyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30336952
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30336952 10 g
1 options
Artikelnummer. 30336952 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68526010G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)benzoic Acid Methyl Ester
CAS 2417-72-3
Molekylær formel C9H9BrO2
Mængde 10 g
Synonym 4-(Carbomethoxy)benzyl Bromide, 4-(Methoxycarbonyl)benzyl Bromide, Methyl 4-(bromomethyl)benzoate, Methyl p-(Bromomethyl)benzoate, Methyl alpha-bromo-p-toluate, NSC 83959, p-(Bromomethyl)benzoic Acid Methyl Ester, p-(Carbomethoxy)benzyl Bromide, p-(Methoxycarbonyl)benzyl Bromide, alpha-Bromo-p-toluic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(CBr)cc1
IUPAC navn methyl 4-(bromomethyl)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 229.07
Formel vægt 227.9786