Få mere at vide
4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin, TRC
Artikelnummer. 30329417
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30329417 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30329417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB685400500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin
CAS 35231-44-8
Molekylær formel C11 H9 Br O3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9BrO3/c1-14-8-2-3-9-7(6-12)4-11(13)15-10(9)5-8/h2-5H,6H2,1H3
SMIL COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr
IUPAC navn 4-(bromomethyl)-7-methoxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 269.09
Formel vægt 267.9735