Få mere at vide
4-(Bromomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin, TRC
Artikelnummer. 30333511
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30333511 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30333511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB685350100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin
CAS 88404-25-5
Molekylær formel C12 H11 Br O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11BrO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
SMIL COc1cc2OC(=O)C=C(CBr)c2cc1OC
IUPAC navn 4-(bromomethyl)-6,7-dimethoxychromen-2-on
Molekylvægt (g/mol) 299.12
Formel vægt 297.9841