Få mere at vide
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin, 95%
Artikelnummer. 15471897
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471897 0.1 g 0.1g
15451897 0.5 g 0.5g
15461897 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043402.77
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Fluorescerende mærkningsreagens; Bruges i HPLC til detektion af carboxylsyrer | CAS: 88404-25-5 | C12H11BrO4 | 299,12 g/mol
4-Brommethyl-6,7-dimethoxycoumarin anvendes som fluorescerende mærkningsreagens til omvendt fase HPLC-separation og påvisning af carboxylsyrer. Det bruges også som derivatiseringsreagens: til kvantificering af clofibrin-, bezafibrin- og fenofibrinsyrer i leveren ved væskekromatografi, til bestemmelse af koncentrationen af tripeptidglutathion ved matrix-assisteret laserdesorptionsionisering time-of-flight-massespektrometri og til bestemmelse af carboxylsyrer ved kromatografisk detektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88404-25-5
Molekylær formel C12H11BrO4
Molekylvægt (g/mol) 299.12
MDL nummer MFCD00011570
InChI nøgle JGODLBJJCNQFII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy-2h-chromen-2-one, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxychromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy coumarin, 4-bdmc, brdmc-4,6,7, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy-2-oxo-2h-benzopyran
PubChem CID 128870
IUPAC navn 4-(brommethyl)-6,7-dimethoxychromen-2-on
SMIL COC1=C(C=C2C(=C1)C(=CC(=O)O2)CBr)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Smeltepunkt 200 °C til 203 °C
Mængde 0.1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 4750487
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 299.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver