Få mere at vide
4-(brommethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazol, isoxazole,4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl |
| Formel vægt | 252.11 |
| Procent renhed | 97% |