Få mere at vide
4-(brommethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120972
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10120972 250 mg 250mg
10497992 1 g 1g
10220085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10120972 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00508CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 180597-83-5
Molekylær formel C11H10BrNO
Molekylvægt (g/mol) 252.11
MDL nummer MFCD02677680
InChI nøgle UICMWXWMCOJBIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776147
IUPAC navn 4-(brommethyl)-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol
SMIL CC1=C(CBr)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazol, isoxazole,4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl
Formel vægt 252.11
Procent renhed 97%