Få mere at vide
4-(brommethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10592462
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10592462 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10502472 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592462 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC20308CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 113841-59-1
Molekylær formel C11H10BrNO
Molekylvægt (g/mol) 252.111
MDL nummer MFCD03086124
InChI nøgle KCGVZUOBUPWFJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776518
IUPAC navn 4-(brommethyl)-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazol
SMIL CC1=NOC(=C1CBr)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, pubchem23336, acmc-1c8sr, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-isoxazole, isoxazole,4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl, isoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl
Formel vægt 252.11
Procent renhed 95%