missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromomethyl-2-methoxymethyl-5-methylisoxazolin-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromomethyl-2-methoxymethyl-5-methylisoxazolin-3-one |
| CAS | 153201-10-6 |
| Molekylær formel | C7 H10 Br N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10BrNO3/c1-5-6(3-8)7(10)9(12-5)4-11-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | COCN1OC(=C(CBr)C1=O)C |
| IUPAC navn | 4-(bromomethyl)-2-(methoxymethyl)-5-methyl-1,2-oxazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.06 |
| Formel vægt | 234.9844 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?