Få mere at vide
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile |
| CAS | 222978-03-2 |
| Molekylær formel | C8H5BrFN |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Fluoro-4-(bromomethyl)benzonitrile, 4-Bromomethyl-2-fluorobenzonitrile, 4-Cyano-3-fluorobenzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrFN/c9-4-6-1-2-7(5-11)8(10)3-6/h1-3H,4H2 |
| SMIL | Fc1cc(CBr)ccc1C#N |
| IUPAC navn | 4-(bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.03 |
| Formel vægt | 212.9589 |