Få mere at vide
4-brommethyl-2,6-dichlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10077999 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10077999 1 g Glasflaske 1g
10087999 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10077999 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433440010
Kemiske identifikatorer
CAS 175204-45-2
Molekylær formel C6H4BrCl2N
Molekylvægt (g/mol) 241
MDL nummer MFCD00052637
InChI nøgle XDKGMGJZRFOZRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-2,6-dichloropyridine, pyridine,4-bromomethyl-2,6-dichloro, 4-bromomethyl-2 6-dichloropyridine, 4-bromomethyl-2,6-dichloropyridin, 4-bromomethyl-2,6-dichloro-pyridine, 2,6-dichloro-4-bromomethyl pyridine, 4-bromomethyl-2,6-bis chloranyl pyridine
PubChem CID 2781829
IUPAC navn 4-(brommethyl)-2,6-dichlorpyridin
SMIL C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromomethyl-2, 6-dichloropyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42.5°C to 43.2°C
Farve Gul
Kogepunkt 118.0°C (0.2 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 241
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.