Få mere at vide
4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-d5 |
| CAS | 1346603-73-3 |
| Molekylær formel | C6H6D5BrO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-d5, DL-Isopropylideneglycerol-1-bromohydrin-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D |
| SMIL | [2H]C([2H])(Br)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4-[bromo(dideuterio)methyl]-4,5,5-trideuterio-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.09 |
| Formel vægt | 199.0256 |