Få mere at vide
4-bromomethyl-2(1H)-quinolinon, TRC
Product Code. 30337144
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
Product Code. Mængde
30337144 25 g
1 options
Product Code. 30337144 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68777525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone
CAS 4876-10-2
Molekylær formel C10 H8 Br N O
Mængde 25 g
Synonym 4-(Bromomethyl)carbostyril, 4-(Bromomethyl)quinolin- 2(1H)-one, 4-Bromomethyl-1H-quinolin-2-one, NSC 108455
InChI formel InChI=1S/C10H8BrNO/c11-6-7-5-10(13)12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5H,6H2,(H,12,13)
SMIL BrCC1=CC(=O)Nc2ccccc12
IUPAC navn 4-(bromomethyl)-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 238.081
Formel vægt 236.979