Få mere at vide
4-brommethyl-2(1H)-quinolinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406986
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11406986 5 g 5g
11496976 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25305.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4876-10-2 | Molekylformel: C2H4Cl2O | Molekylvægt: 114,95 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4876-10-2
MDL nummer MFCD03426152
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone
Smeltepunkt ∼254 °C (dekomponering)
Molekylær formel C2H4Cl2O
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Synonym dichloromethyl methyl ether, 1,1-dichlorodimethyl ether, dichloro methoxy methane, methane, dichloromethoxy, ether, dichloromethyl methyl, alpha,alpha-dichloromethyl methyl ether, methoxydichloromethane, 1,1-dichloromethyl methyl ether, alpha,alpha-dichloromethyl ether, dichloromethylmethylether
InChI nøgle GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(Cl)Cl
IUPAC navn dichlor(methoxy)methan
Molekylvægt (g/mol) 114.95
PubChem CID 21004
Formel vægt 238.08