Få mere at vide
4-(bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzen, TRC
Artikelnummer. 30343565
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30343565 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30343565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB688590250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene
CAS 103347-14-4
Molekylær formel C8H8BrClO
Mængde 250 mg
Synonym 3-Methoxy-4-chlorobenzyl Bromide, 4-Bromomethyl-1-chloro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-3-methoxybenzyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3
SMIL COc1cc(CBr)ccc1Cl
IUPAC navn 4-(bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 235.51
Formel vægt 233.9447