Få mere at vide
4-(bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene |
| CAS | 103347-14-4 |
| Molekylær formel | C8H8BrClO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-4-chlorobenzyl Bromide, 4-Bromomethyl-1-chloro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-3-methoxybenzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(CBr)ccc1Cl |
| IUPAC navn | 4-(bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.51 |
| Formel vægt | 233.9447 |