missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid |
| CAS | 150766-86-2 |
| Molekylær formel | C14 H11 Br O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Telmisartan-Bromo Acid Impurity, Telmisartan Bromo Acid Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrO2/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| IUPAC navn | 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.14 |
| Formel vægt | 289.9942 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?