Få mere at vide
4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide |
| CAS | 147404-72-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C14 H12 Br N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12BrNO/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(16)17/h1-8H,9H2,(H2,16,17) |
| SMIL | NC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| IUPAC navn | 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.16 |
| Vis mere |