Få mere at vide
4-Bromoisoxazol, 95%
Artikelnummer. 15579573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15579573 1 g 1g
15589573 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15579573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458730010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 97925-43-4 | C3H2BrNO | 147,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97925-43-4
Molekylær formel C3H2BrNO
Molekylvægt (g/mol) 147.96
InChI nøgle IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329
PubChem CID 3862248
IUPAC navn 4-brom-1,2-oxazol
SMIL C1=C(C=NO1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoisoxazole
Smeltepunkt 39.0°C to 41.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 147.96
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromoisoxazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.