Få mere at vide
4-bromoisoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30340961
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30340961 10 g
1 options
Artikelnummer. 30340961 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68448810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoisoquinoline
CAS 1532-97-4
Molekylær formel C9 H6 Br N
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H6BrN/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6H
SMIL Brc1cncc2ccccc12
IUPAC navn 4-bromoisoquinolin
Molekylvægt (g/mol) 208.05
Formel vægt 206.9684