Få mere at vide
4-Bromoisoquinolin, 98%
Artikelnummer. 11438506
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438506 100 g 100g
11418506 5 g 5g
11428506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15951.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 1532-97-4 | C9H6BrN | 208,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1532-97-4
Molekylær formel C9H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 208.06
MDL nummer MFCD00006904
InChI nøgle SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline, 4-bromo, 4-bromo-isoquinoline, 4-isoquinolinyl bromide, 4-bromisochinolin, 4bromoisoquinoline, 4-bromoisoquinoline, 4-bromo isoquinoline, 4-bromoisoquinoline?, pubchem6212, acmc-1bu1h
PubChem CID 73743
IUPAC navn 4-bromisoquinolin
SMIL BrC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoisoquinoline
Smeltepunkt 39 °C til 43 °C
Kogepunkt 285 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 114431
Formel vægt 208.06
Procent renhed 98%